Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tris-Glycine SDS Buffer Kit
Código de producto. 10482102
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10482102 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 10482102 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor LC2677
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.75€
    75.27€ / 1 sets
    Ahorro 22.48€
    22% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Requires
Los tampones se proporcionan como una solución concentrada que requiere una simple dilución con agua desionizada antes de su uso.
Fabricados con reactivos de alta pureza y se someten a estrictos controles de calidad
Los tampones premezclados son una manera práctica de garantizar unos resultados de electroforesis uniformes y de gran calidad.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit del tampón
Contenido y almacenamiento • Tampón de desplazamiento de SDS de Tris-glicina 10X de 500 ml
• Tampón de muestra de SDS de Tris-glicina 2X de 20 ml
Todos los tampones Novex™ tienen una vida útil de 6 meses. Almacenar de +4 °C a 25 °C, dependiendo de la formulación.
Tipo de gel Gel SDS PAGE
Gel Compatibility Gel de Tris-glicina Novex™
Línea de productos Novex
Cantidad 1 kit