Learn More
Invitrogen™ Tampón de muestra nativo Tris-Glicina Novex™ (2X)
Descripción
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tampón de carga de muestras |
| Concentración | 2 X |
| Para utilizar con (equipo) | Minigeles de proteínas prefundidas |
| pH | 8.6 |
| Forma física | Líquido |
| Línea de productos | Novex |
| Cantidad | 20 mL |
| Formulación | Glicerol 56-81-5 (20-30) |