Learn More
Invitrogen™ Tampón de desplazamiento nativo Tris-Glicina Novex™ (10X)
Código de producto. 11539066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11539066 500 ml 500 ml
1 options
Código de producto. 11539066 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor LC2672
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Requires
Para las condiciones de desplazamiento nativo, los tampones de muestras y de desplazamiento nativo de Tris-glicina se deben usar con geles de Tris-acetato NuPAGE™.
Se utiliza con geles de Tris-acetato NuPAGE Novex
Desarrolle geles de Tris-acetato NuPAGE Novex con el tampón de desplazamiento nativo Tris-glicina para resolver proteínas nativas de forma más eficaz que con el sistema de gel Tris-glicina
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de procesamiento
Concentración 10 X
Para utilizar con (equipo) Geles de Tris-glicina Novex™, geles de Tris-acetato NuPAGE™, geles de Tris-glicina Novex™
Forma física Líquido
Línea de productos Novex
Cantidad 500 ml