Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tricine Welcome Pack, 10-20%
Description
Includes
- Depósito de minigel
- Geles de proteínas de tricina Novex al 10-20 %, 1,0 mm, 15 pocillos
- Tampón de desplazamiento de tricina SDS Novex (10X)
- Tampón de muestra de tricina SDS Novex (2X)
- Agente reductor de muestras NuPAGE (10X)
- Estándar de proteínas de bajo rango multicolor Spectra
El paquete de bienvenida de tricina Novex proporciona todos los geles, tampones y reactivos de tricina Novex que necesita para empezar a usar el depósito de minigel. El depósito de minigel es compatible con todos los minigeles Invitrogen Novex, NuPAGE y Bolt. Cada depósito de minigel puede albergar hasta dos geles por ciclo. El exclusivo diseño del depósito permite cargar cómodamente el gel en paralelo y mejora la visualización durante el uso. Los tiempos de procesamiento pueden variar en función de las condiciones del tampón y las fuentes de alimentación que se empleen.
El paquete de bienvenida de tricina Novex contiene:
• Depósito de minigel (A25977)
• Minigeles de tricina Novex (dos cajas, 20 geles)
• Tampón de desplazamiento de tricina SDS Novex (10X) (LC1675)
• Tampón de muestra de tricina SDS Novex (2X) (LC1676)
• Agente reductor de muestras NuPAGE (10X) (NP0009)
• Escalera de proteínas de rango bajo multicolor Spectra (26628)
Acerca del depósito de minigel
El depósito de minigel es compatible con todos los minigeles Invitrogen Novex, NuPAGE y Bolt. Cada depósito de minigel puede albergar hasta dos geles por ciclo. El exclusivo diseño del depósito permite cargar cómodamente el gel en paralelo y mejora la visualización durante el uso. Los tiempos de procesamiento pueden variar en función de las condiciones del tampón y las fuentes de alimentación que se empleen.
Acerca de los geles de tricina Novex
Los geles de tricina Novex proporcionan separación de proteínas y péptidos de bajo peso molecular. El sistema Tricine es una modificación del sistema de tampón discontinuo de tris-glicina desarrollado por Schaegger y von Jagow específicamente para la resolución de péptidos y proteínas de bajo peso molecular. En este sistema, la tricina reemplaza a la glicina en el tampón de desplazamiento, lo que resulta en una concentración y separación más eficientes para proteínas de bajo peso molecular y una mayor resolución de péptidos más pequeños.
Transferencia
Para la transferencia de proteínas a una membrana, recomendamos utilizar el tampón de transferencia de Tris-glicina Novex (LC3675) para la transferencia húmeda tradicional utilizando el módulo Mini Blot (B1000). También se puede realizar una transferencia semiseca rápida con Invitrogen Power Blotter o una transferencia rápida en seco con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001).
Specifications
Specifications
| Porcentaje del gel | Del 10 al 20 % |
| Tamaño de gel | Mini |
| Gel Thickness | 1,0 mm |
| Tipo de gel | Tricina |
| Intervalo de separación | De 2,5 a 200 kDa |
| Pocillos | 15 pocillo |
| Cantidad | 1 paquete de bienvenida |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Línea de productos | Novex |
| Para utilizar con (equipo) | Depósito de minigel |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.