Learn More
Invitrogen™ Tampón de muestra de tricina SDS Novex™ (2X)
Código de producto. 12030146
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 ml
Tamaño de la unidad:
20 ml
12030146 20 ml 20 ml
1 options
Código de producto. 12030146 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor LC1676
Se utiliza con geles de Tricina Novex
En el sistema de tricina desarrollado por Schaegger y von Jagow (1), la tricina sustituye a la glicina en el tampón de procesamiento. Esto da como resultado una concentración y separación más eficaces de proteínas de bajo peso molecular y una mayor resolución de los péptidos más pequeños.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de carga de muestras
Concentración 2 X
Forma física Líquido
Línea de productos Novex
Cantidad 20 ml