Learn More
Invitrogen™ Tampón de desplazamiento SDS tricina (10X)
Código de producto. 12020146
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
12020146 500 ml 500 ml
1 options
Código de producto. 12020146 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor LC1675
El tampón de procesamiento SDS de tricina Novex (10X) está formulado para la separación de las proteínas en su estado desnaturalizado en geles de tricina.
El tampón de procesamiento SDS de tricina Novex (10X) está formulado para la separación de las proteínas en su estado desnaturalizado en geles de tricina. Los geles de tricina están diseñados específicamente para la resolución de proteínas de bajo peso molecular. En este sistema de tampón, la tricina sustituye a la glicina en el tampón de desplazamiento, lo que da lugar a una concentración y separación más eficaz de proteínas de bajo peso molecular y una mayor resolución de los péptidos más pequeños.
Tampones recomendados: Se utiliza con tampón de muestra de tricina (n.º cat. LC1676) para obtener una separación óptima con el tampón de desplazamiento Tricina SDS.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de carga de muestras
Concentración 10 X
Forma física Líquido
Línea de productos Novex
Cantidad 500 ml
Información de solubilidad Agua