Learn More
Invitrogen™ Rat TNF alpha ELISA Kit
Código de producto. 10650354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
10650354 5 x 96 pruebas cada uno
1 options
Código de producto. 10650354 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor KRC3011C
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
ELISA
The Rat Tumor Necrosis Factor alpha (Rt TNFα) ELISA quantitates Rt TNFα in rat serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt TNFα. Principle of the method The Rat TNFα solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El factor de necrosis tumoral es una citoquina polipéptida producida por monocitos y macrófagos. Funciona como un modulador multipotente de la respuesta inmune y actúa además como un potente pirógeno. TNF-alfa circula por todo el cuerpo respondiendo a estímulos (agentes infecciosos o lesión tisular), activando los neutrófilos, alterando las propiedades de las células endoteliales vasculares, regulando las actividades metabólicas de otros tejidos, así como exhibiendo actividad tumoral induciendo coagulación sanguínea localizada. TNF-alfa también inhibe la actividad de la lipoproteína lipasa que produce caquexia, una condición de desgaste físico. La activación de las células B por el virus de Epstein Barr puede ser inhibida por TNF-alfa. Debido a sus variadas acciones en todo el sistema inmunológico, TNF-alfa puede desempeñar un papel en la patogénesis de muchos estados de enfermedad. La producción de TNF-alfa está mediada por la acción de las linfoquinas y endotoxinas en el macrófago. Los monocitos purificados producen TNF-alfa en las cuatro horas siguientes a la estimulación por IL-2 recombinante y hay alguna evidencia «in vitro» que sugiere que TNF-alfa se expresa a niveles altos y con cinética prolongada en linfocitos T estimulados por CD2 y CD28. La secreción de TNF-alfa se ve reforzada por el interferón gamma. A continuación, TNF induce o mejora la producción específica de antígeno de MHC de clase I, GM-CSF e IL-1.
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P16599
Intervalo del ensayo 11,7-750 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <4 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especies diana Rata
Para utilizar con (aplicación) Colorimétrico
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 24835
Símbolo de gen RATTNF,TNF-alfa,TNF
CV interensayo 8,3%
CV intraensayo 5,8%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Precisión <4 pg/ml
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Rata
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.