Learn More
Invitrogen™ Human TNF alpha ELISA Kit, Ultrasensitive
Descripción
Includes
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
The Human Tumor Necrosis Factor Alpha (Hu TNFα) ELISA quantitates Hu TNFα in human serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu TNFα. Principle of the method The Human TNFα ultrasensitive solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P01375 |
| Intervalo del ensayo | 0,5-32 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | <0,09 pg/mL |
| Contenido y almacenamiento | Placas prerecubiertas, patrón o calibrador, anticuerpo detector, conjugado de HRP, diluyentes, tampón de lavado, sustratos y solución de parada. Almacene el kit a 2-8 °C. Consulte el manual del producto para conocer el contenido detallado y las condiciones de almacenamiento para obtener la máxima estabilidad. |
| Conjugado | Biotina |
| Formato del kit de inmunoensayo | Sandwich ELISA Kit |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Familia de proteínas | Cytokines & Receptors |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Especies diana | Humano |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.