Learn More
Invitrogen™ ELISA TMB Stabilized Chromogen
Código de producto. 10523405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
25 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10523405 25 mL 25 ml
10354603 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10523405 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor SB01
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
For use with all sandwich ELISAs which utilize Horseradish Peroxidase (HRP) as detecting enzyme
  • Formulation: Liquid
  • Available in two sizes
  • Detection method: Colormetric
Build Your Own Immunoassay, Cell Analysis, Immunoassays
Información de órdenes
Shipping Condition: Wet Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 mL
Contenido y almacenamiento Solution. Store at 2-8°C.
Método de detección Colorimetric
Condiciones de envío Wet Ice
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.