Learn More
Invitrogen™ Solución de cromógeno TMB (para ELISA)
Código de producto. 10445723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10445723 500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10445723 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 002023
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se puede utilizar como sustrato para la peroxidasa de rábano picante (HRP) en las pruebas ELISA.
Utilice la solución de cromógeno TMB (3,3', 5,5;-tetrametilbenzidina) suministrada. No se requiere dilución ni preparación adicional. En presencia de peroxidasa (HRP, POD), TMB pasará a presentar un color azul que se puede leer a DO650 nm.
Desarrolle su propio inmunoensayo, análisis celular, inmunoensayos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 2 °C y 8 °C.
Método de detección Colorimétrico
Tipo de producto Solución TMB
Sustrato TMB
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Tipo de sustrato Sustrato de HRP (peroxidasa de rábano picante)
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Hielo húmedo