Learn More
Invitrogen™ Tissue Extraction Reagent I
Código de producto. 10141153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10141153 100 mL cada uno
1 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
Código de producto. 10141153 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor FNN0071
Siga avanzando en su investigación con nuestra oferta 3 por 2
Usar código promocional 27970
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
Tampón de lisis para la extracción total de proteínas a partir de muestras de tejido
Build Your Own Immunoassay, Cell Analysis, Cell Lysis, Immunoassays, Protein Sample Preparation and Protein Purification, Proteins, Expression, Isolation and Analysis
Cree su propio inmunoensayo, análisis celular, lisis celular, inmunoensayos, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at 2°C to 8°C
Tipo de etiqueta Etiquetado con enzimas
Tipo de producto Reactivo de extracción de tejidos
Para utilizar con (aplicación) Ensayo Luminex, Western blot, preparación de muestras para ELISA
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Hielo seco