Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE Gels, 20%
Código de producto. 12070086
Change view
Click to view available options
Pocillos:
10 pocillo
12 pocillo
15 pocillo
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Pocillos unitSize
12070086 15 pocillo paquete de 10
12050086 10 pocillo paquete de 10
12060086 12 pocillo paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12070086 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EC63155BOX
Includes
Los números de catálogo de los geles se refieren a una única caja. Una caja contiene 10 geles.
Novex™ TBE Gels 20% designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products.
Novex™ TBE Gels 20% provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products. Designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell, the polyacrylamide gels give sharp, clearly resolved, intense bands, and provide separations of double-strand DNA fragments from 15–50 bp.
  • Los fragmentos de ADN se resuelven con claridad en bandas nítidas y ajustadas
  • Diseñado para su procesamiento en minicelda XCell SureLock
  • Se fabrican con una base de Tris de alta pureza, ácido bórico, ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), acrilamida, bisacrilamida, tetrametiletilendiamina (TEMED) y persulfato de amonio (APS)
Electroforesis en gel de acrilamida, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • El número de catálogo hace referencia a una sola caja de 10 geles
Almacenar a 4 °C.
Descripción Novex TBE Gels, 20%, 15-well
Porcentaje del gel 20 %
Tipo de gel TBE
Intervalo de separación 15 to 50 bp
Pocillos 15 pocillo
Cantidad 10 geles/caja
Tipo de muestra Double-stranded DNA (dsDNA)
Condiciones de envío Hielo húmedo
Tipo de producto Gel de TBE
Para utilizar con (equipo) XCell SureLock Mini-Cell