Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para Tau humano (fosfato) [pT231]
Descripción
Includes
Placa de 96 pocillos recubiertos de anticuerpos TAU; patrón de TAU [pT231]; tampón diluyente estándar; anticuerpo de detección TAU [pT231]; anticuerpo anticonejo IgG-HRP (100X); diluyente HRP; concentrado de tampón de lavado (25X); cromógeno estabilizado, TMB; solución de parada; cubiertas de placa; protocolo detallado con pruebas de validación.
El kit está diseñado para detectar y cuantificar el nivel de Tau (fosfato) [pT231] en líquido cefalorraquídeo humano, tejidos homogeneizados, soluciones tamponadas y sobrenadantes de cultivo celular. El ensayo reconoce tanto el Tau (fosfato) [pT231] natural como el recombinante. Principio del método Se ha recubierto un anticuerpo de captura monoclonal específico para Tau (fosfato) [pT231] en los pocillos de la placa de 96 pocillos. Durante la primera incubación, los patrones de y las muestras se pipetan en los pocillos y el antígeno se une al anticuerpo inmovilizado (captura). Después del lavado, se añade a los pocillos un anticuerpo de conejo específico para la proteína objetivo y sirve como anticuerpo de detección al unirse a la proteína inmovilizada capturada durante la primera incubación. Después del lavado, se añade un IgG anticonejo etiquetado como peroxidasa de rábano picante. Esto se une al anticuerpo de detección para completar la estructura tipo sandwich de cuatro miembros. Después de una tercera incubación y lavado para eliminar toda la enzima no ligada, se añade una solución de sustrato (TMB), sobre la que actúa la enzima unida para producir color. La intensidad de este producto coloreado es directamente proporcional a la concentración de proteína objetivo presente en la muestra original y la densidad óptica puede leerse en un lector de microplacas estándar. Validación rigurosa Cada lote ELISA se somete a pruebas de calidad
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P10636 |
| Intervalo del ensayo | 1,56-100 U/ml |
| Sensibilidad del ensayo | < 1 U/ml |
| Concentración | De 1,56 a 100 U/μL |
| Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Homogeneizados de tejidos, Líquido cefalorraquídeo, Sobrenadante |
| Especies diana | Humano |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 4137 |
| Mostrar más |