Learn More
Invitrogen™ Tinción para blot de proteínas SYPRO™ Ruby
Código de producto. 11590656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mL
Tamaño de la unidad:
200 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11590656 200 mL 200 ml
1 options
Código de producto. 11590656 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor S11791
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Compatible con inmunotinción (Western blot), microsecuenciación y espectrometría de masas
SYPRO™ Ruby protein blot stain is a highly sensitive, ready-to-use fluorescent stain for proteins on nitrocellulose or PVDF membranes. Stained proteins can be viewed with a standard UV transilluminator or with a laser scanner.
Protein Gel Electrophoresis, Protein Gel Staining and Imaging, Proteins, Expression, Isolation and Analysis
La tinción de transferencia de proteínas SYPRO™ Ruby es una tinción fluorescente muy sensible y lista para su uso para proteínas en membranas de nitrocelulosa o PVDF. Las proteínas teñidas se pueden visualizar con un transiluminador UV estándar o con un escáner láser.
Electroforesis en gel de proteínas, tinción y obtención de imágenes para geles de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Ubicación de detección Detección en transferencia
Método de detección Fluorescente
Etiqueta o tinte SYPRO Ruby
Cantidad 200 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Molécula diana proteína
Línea de productos SYPRO
Tipo de producto Tinción de transferencia de proteínas