Learn More
Invitrogen™ StainEase™ Staining Trays
Código de producto. 10093712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2/pack
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10093712 2/pack cada uno
1 options
Código de producto. 10093712 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor NI2400
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
La bandeja de tinción de geles StainEase™ viene con dos recipientes de policarbonato transparente, dos tamices de policarbonato blanco, dos tapas de policarbonato transparente con asas y etiquetas de tapa impermeables.
Las tinciones y las soluciones se pueden cambiar sin tener que manipular el gel
La bandeja de tinción de geles StainEase es una forma cómoda de teñir uniformemente los minigeles y evitar que se rompan. El conjunto de la bandeja de tinción incluye un accesorio de cierre perforado que retiene el gel y drena la tinción, una tapa y un recipiente exterior. Se adapta fácilmente a hasta cuatro minigeles.
Electroforesis en gel de proteínas, tinción y obtención de imágenes para geles de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contenido: La bandeja de tinción de geles StainEase™ viene con dos recipientes de policarbonato transparente, dos tamices de policarbonato blanco, dos tapas de policarbonato transparente con asas y etiquetas de tapa impermeables.
Cantidad 2/pack
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos StainEase
Tipo de producto Bandeja de tinción