Learn More
Invitrogen™ SimplyBlue™ SafeStain
Código de producto. 10533053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
3,5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
3.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Unit Size
10533053 3,5 L 3.50 litro
10432072 1 l 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10533053 Supplier Invitrogen™ Supplier No. LC6065
Fundamentos de proteómica
Usar código promocional 27946
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
SimplyBlue™ SafeStain is supplied as a 1X ready-to-use staining reagent.
SimplyBlue SafeStain es una tinción Coomassie G-250 lista para su uso, rápida, sensible y segura para visualizar las bandas de proteínas en geles de poliacrilamida y en membranas de PVDF secas.
SimplyBlue SafeStain es una tinción Coomassie G-250 lista para su uso, rápida, sensible y segura para visualizar las bandas de proteínas en geles de poliacrilamida y en membranas de PVDF secas. SimplyBlue SafeStain es totalmente inocua y no requiere decolorantes ni fijadores de metanol ni ácido acético. El riesgo a una exposición peligrosa y los olores desagradables se han eliminado, creando un ambiente más saludable en el laboratorio.
Tinción Coomassie G-250 para visualizar bandas de proteínas en geles de poliacrilamida y en membranas de PVDF secas. SimplyBlue SafeStain es totalmente inocua y no requiere decolorantes ni fijadores de metanol ni ácido acético. El riesgo a una exposición peligrosa y los olores desagradables se han eliminado, creando un ambiente más saludable en el laboratorio.
Las características incluyen:
• Protocolo fácil de llevar a cabo que se puede completar en menos de tres horas. Para mayor velocidad, un simple procedimiento de microondas se puede completar en 12 minutos
• La decoloración no es necesaria, pero puede realizarse con agua desionizada para lograr la máxima sensibilidad, especialmente al realizar análisis posteriores, como la espectrometría de masas o cuando se requiere un fondo transparente
• Sensible: detección hasta 7 ng de proteína
• Rápido: detección de 1 µg de proteína en tan solo cinco minutos después de la tinción
• Cómodo: ahorro de tiempo valioso al omitir la preparación de reactivos con esta formulación lista para su uso
• No peligroso: ahorro de dinero y molestias asociadas con el transporte de materiales peligrosos y la eliminación de residuos peligrosos
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento SimplyBlue™ SafeStain se suministra como reactivo de tinción listo para usar 1X. Almacenar a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. No hay cargos de HazMat asociados con este producto.
Ubicación de detección Detección en gel
Color Blue
Método de detección Colorimétrico
Etiqueta o tinte Coomassie
Cantidad 3,5 L
Molécula diana proteína
Línea de productos SimplyBlue
Tipo de producto Tinción segura de proteínas