Learn More
Invitrogen™ Novex™ Sharp Unstained Protein Standard
Código de producto. 10273723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 250 μl
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10273723 2 x 250 μl 500 microlitros
1 options
Código de producto. 10273723 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor LC5801
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Diseñado para una estimación del peso molecular práctica, sencilla y precisa de una amplia variedad de proteínas de peso molecular durante la SDS-PAGE y Western blot
  • Precisión: bandas nítidas para la estimación precisa del peso molecular
  • Integral: una amplia variedad de bandas de peso molecular que constan de 12 proteínas con un peso de 3,5 - 260 kDa
  • Práctico: la formulación lista para su uso elimina la necesidad de calentar, reducir o añadir un tampón de muestra antes de usarlo
  • Adaptable: adecuado para la mayoría de tipos de gel, recomendado para el uso con geles Novex™ NuPAGE™, de Tris-glicina y de tricina
  • Compatible con tinciones de gel comunes: funciona con los métodos de tinción SimplyBlue™, Coomassie™, de plata y SYPRO™
  • Compatibilidad del gel: Geles de tricina Novex, geles de Tris-glicina Novex, geles NuPAGE Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE, geles SDS-PAGE
El estándar de proteínas Novex Sharp también se proporciona en formato teñido previamente.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, tinción y obtención de imágenes para geles de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contenido: dos viales de 250 μL cada uno
Tampón de almacenamiento: 65 mm Tris (pH 6,8), 30 % glicerol, 2 % SDS, 2,5 mm EDTA, 0,0025 % Coomassie G-250
almacenamiento: Tras su recepción, almacenar a 20 °C
Number of Markers 12
Listo para cargar Sí
Intervalo de tamaños De 3,5 a 260 kDa
Compatibilidad del gel Geles Novex™ tricina, geles Novex™ Tris-glicina , geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles NuPAGE™ Tris-acetato, geles SDS-PAGE
Peso molecular 260, 160, 110, 80, 60, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 3,5 kDa
Cantidad 2 x 250 μl
Condiciones de envío Hielo seco
Línea de productos Novex
Tipo de producto Marcadores moleculares de proteínas
Stain Type Sin teñir
System Type Western Blotting, SDS-PAGE