Learn More
Invitrogen™ Sandwich de PVDF/papel filtro, 0,2 μm, 8,3 x 7,3 cm
Código de producto. 10594803
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 sándwiches de papel de membrana/filtro
Unit Size:
paquete de 20
Product Code. Cantidad Unit Size
10594803 20 sándwiches de papel de membrana/filtro paquete de 20
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10594803 Supplier Invitrogen™ Supplier No. LC2002
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Precortado y premontado: listo para la transferencia e inmunotransferencia de proteínas
Se proporcionan veinte sándwiches de papel de filtro/membrana para 20 transferencias. Las propiedades de una proteína (es decir, carga, hidrofobicidad, etc.) afectan su capacidad para unirse a superficies de membrana
Aplicaciones: transferencia Western, secuenciación de proteínas, análisis de aminoácidos, sistemas de ensayo en fase sólida
Dimensiones: 8,3 x 7,3 cm
Tamaño de poro 0,2 μm
Capacidad de unión de 50 a 150 μg/cm2 para proteínas globulares grandes; >150 μg/cm2 para péptidos más pequeños.
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Longitud (métrico) 8,3 cm
Anchura (métrico) 7,3 cm
Cantidad 20 sándwiches de papel de membrana/filtro
Formato Sándwich
Material PVDF
Tamaño de poro 0,2 μm
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Dimensions (LxW) 7,3 cm x 8,3 cm
Grosor 0,8 mm
Línea de productos Novex