Learn More
Invitrogen™ ProBond™ Purification System
Código de producto. 10504813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 purificaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10504813 6 purificaciones cada uno
1 options
Código de producto. 10504813 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K85001
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Includes
6 columnas de resina de 2 ml y tampones para purificación nativa y desnaturalizante; 12 ml de resina precargada ProBond
Diseñado para la purificación de proteínas recombinantes que contengan una secuencia de polihistidina (6xHis)
  • Utiliza la exclusiva resina quelante de níquel ProBond y se suministra con tampones nativos y desnaturalizantes para una purificación eficaz de las proteínas recombinantes en diferentes condiciones
Purificación de proteínas con etiqueta His, purificación de proteínas y péptidos, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Suspensión
Tipo de producto Sistema de purificación ProBond™
Contenido y almacenamiento Seis columnas de resina de 2 ml y tampones para purificación nativa y desnaturalizante. Doce mililitros de resina precargada ProBond™. Almacenar a +4 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente.
Etiqueta de proteína Etiqueta His
Cantidad 6 purificaciones
Línea de productos ProBond