Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para Tau humano (fosfato) [pS199]
Descripción
Includes
Placa de 96 pocillos recubiertos de anticuerpos TAU, patrón de Tau [ps199], tampón diluyente estándar, anticuerpo de detección TAU [ps199], anticonejo IgG-HRP (100X), diluyente HRP, concentrado de tampón de lavado (25X), cromógeno estabilizado, TMB, solución de parada, cubiertas de placa y protocolo detallado con pruebas de validación.
El ELISA para Tau humano (fosfato) [pS199] cuantifica Hu Tau (fosfato) [pS199] en el líquido cefalorraquídeo (LCR) humano, lisados de células, homogeneizados cerebrales, solución tamponada o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente el Hu Tau (fosfato) [pS199] natural y el recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA de tipo sandwich de fase sólida para Tau humano (fosfato) [pS199] (ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas) está diseñado para medir la cantidad del objetivo que se une entre un par de anticuerpos pareados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P10636 |
| Intervalo del ensayo | 15,6-1000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | <2 pg/mL |
| Concentración | De 15,6 a 1000 pg/ml |
| Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Homogeneizado cerebral, Líquido cefalorraquídeo, Lisados celulares, Sobrenadante |
| Especies diana | Humano |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 4137 |
| Mostrar más |