Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para EGFR (fosfato) [pY1068] humano
Descripción
Includes
Placa de 96 pocillos recubiertos de anticuerpos EGFR; patrón EGFR [pY1068]; tampón diluyente estándar; anticuerpo de detección EGFR [pY1068]; anticonejo IgG-HRP (100X); diluyente HRP; concentrado de tampón de lavado (25X); cromógeno estabilizado, TMB; solución de parada; cubiertas de placa; protocolo detallado con pruebas de validación
El kit de ELISA para EGFR (fosfato) humano [pY1068] está diseñado para detectar y cuantificar el nivel de EGFR (fosfato) [pY1068] en lisados de células humanas frescos o congelados. El ensayo reconoce EGFR (fosfato) humano natural y recombinante [pY1068]. Principio del método Se ha recubierto un ac de captura monoclonal específico para EGFR (fosfato) [pY1068] en los pocillos de la placa de 96. Durante la primera incubación, los patrones y las muestras se pipetan en los pocillos y el antígeno se une al ac inmovilizado (captura). Después del lavado, se añade a los pocillos un ac de conejo específico para la proteína objetivo y sirve como ac de detección al unirse a la proteína inmovilizada capturada durante la primera incubación. Después del lavado, se añade un IgG anticonejo etiquetado con peroxidasa de rábano picante. Esto se une al ac de detección para completar la estructura tipo sandwich. Después de una tercera incubación y lavado de la enzima no ligada, se añade una solución de sustrato (TMB), sobre la que actúa la enzima unida para producir color. La intensidad de este producto coloreado es directamente proporcional a la concentración de proteína objetivo presente en la muestra original y la densidad óptica puede leerse en un lector de microplacas estándar. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para la validación.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P00533 |
| Intervalo del ensayo | 1,6 U/ml |
| Sensibilidad del ensayo | < 0,3 U/ml |
| Concentración | 1,6 U/ml |
| Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Lisados celulares |
| Tipo de sustrato | Tirosina cinasas receptoras |
| Especies diana | Humano |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| Mostrar más |