Learn More
Invitrogen™ Geles de proteínas Novex™ pH 3-7 IEF, 1,0 mm
Código de producto. 10793305
Cambiar vista
Click to view available options
Pocillos:
10 pocillo
12 pocillo
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Pocillos Tamaño de la unidad
10793305 12 pocillo paquete de 5
10405935 10 pocillo paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10793305 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EC66452BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.00€
    178.65€ / paquete de 5
    Ahorro 76.35€
    29% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Los geles Novex™ pH 3-7 IEF se usan para la determinación de pI y son excelentes para aplicaciones nativas con proteínas solubles. El isoelectroenfoque (IEF) es una técnica de electroforesis que separa las proteínas en función de su punto isoeléctrico (pI).
Los geles Novex™ pH 3-7 IEF se usan para la determinación de pI y son excelentes para aplicaciones nativas con proteínas solubles. El isoelectroenfoque (IEF) es una técnica de electroforesis que separa las proteínas en función de su punto isoeléctrico (pI). El pI es el pH en el que una proteína no tiene carga neta y no se mueve en un campo eléctrico. Los geles IEF verticales crean de manera eficaz un gradiente de pH para que las proteínas se separen de acuerdo con su pl único.
Los geles IEF se pueden utilizar para detectar fácilmente pequeños cambios en una proteína debido a la desaminación, fosforilación o glicosilación, y puede resolver diferentes proteínas de tamaño similar que no se pueden resolver en geles estándares SDS-PAGE. No se requiere enfoque previo. El tiempo de ejecución total es de aproximadamente 2,5 horas.
Formulación
Los geles Novex™ IEF tienen poliacrilamida al 5 % y están compuestos por acrilamida de alta pureza, bisacrilamida, TEMED, APS, agua ultrapura y anfolitos al 2 %. No contienen reactivos de desnaturalización.
Tampones recomendados
IEF es una técnica sensible que se ve afectada por muchos factores. Nuestros tampones IEF optimizados y premezclados reducen la variabilidad y contribuyen a obtener resultados coherentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Porcentaje del gel 5%
Tamaño de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Tipo de gel IEF
Intervalo de pH Desde 3 hasta 7
Volumen de carga de muestras 20 µl
Tipo de separación Isoelectroenfoque
Pocillos 12 pocillo
Modo de separación pI (carga)
Cantidad 5 geles/caja
Condiciones de envío Hielo húmedo
Requisitos de almacenamiento Almacenar entre 2 °C y 8 °C. No la congele.
Anchura (métrico) 8 cm
Línea de productos Novex
Para utilizar con (equipo) Minicelda XCell SureLock