Learn More
Invitrogen™ Novex™ pH 3-7 IEF Buffer Kit, Includes LC5300, LC5370, LC5371
Código de producto. 10675003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10675003 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 10675003 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor LC5377
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Cada kit incluye LC5300, LC5370 y LC5371
Optimizado para su uso con geles de IEF Novex de pH 3-7
Isoelectroenfoque, electroforesis en gel de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit del tampón
Tampón Tampones de cátodo y ánodo
Tipo de gel Gel de IEF
Gel Compatibility Gel de IEF Novex™
Línea de productos Novex
Cantidad 1 kit