Learn More
Invitrogen™ Geles de proteínas Novex™ pH 3-10 IEF, 1,0 mm
Code produit 12098359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pocillos:
10 pocillo
12 pocillos
Conditionnement:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pocillos Conditionnement
12098359 12 pocillos paquete de 5
10741264 10 pocillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12098359 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EC66552BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.00€
    231.65€ / paquete de 5
    Ahorro 23.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Los geles Novex™ pH 3-10 IEF se usan para la determinación de pI y son excelentes para aplicaciones nativas con proteínas solubles. El isoelectroenfoque (IEF) es una técnica de electroforesis que separa las proteínas en función de su punto isoeléctrico (pI).
Los geles Novex™ pH 3-10 IEF se usan para la determinación de pI y son excelentes para aplicaciones nativas con proteínas solubles. El isoelectroenfoque (IEF) es una técnica de electroforesis que separa las proteínas en función de su punto isoeléctrico (pI). El pI es el pH en el que una proteína no tiene carga neta y no se mueve en un campo eléctrico. Los geles IEF verticales crean de manera eficaz un gradiente de pH para que las proteínas se separen de acuerdo con su pl único.
Los geles IEF se pueden utilizar para detectar fácilmente pequeños cambios en una proteína debido a la desaminación, fosforilación o glicosilación, y puede resolver diferentes proteínas de tamaño similar que no se pueden resolver en geles estándares SDS-PAGE. No se requiere enfoque previo. El tiempo de ejecución total es de aproximadamente 2,5 horas.
Formulación
Los geles Novex™ IEF tienen poliacrilamida al 5 % y están compuestos por acrilamida de alta pureza, bisacrilamida, TEMED, APS, agua ultrapura y anfolitos al 2 %. No contienen reactivos de desnaturalización.
Tampones recomendados
IEF es una técnica sensible que se ve afectada por muchos factores. Nuestros tampones IEF optimizados y premezclados reducen la variabilidad y contribuyen a obtener resultados coherentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Porcentaje del gel 5%
Tamaño de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Tipo de gel IEF
Intervalo de pH 3.5 to 8.5
Volumen de carga de muestras 20 µl
Tipo de separación Isoelectroenfoque
Pocillos 12 pocillos
Modo de separación pI (carga)
Cantidad 5 geles/caja
Condiciones de envío Hielo húmedo
Requisitos de almacenamiento Almacenar entre 2 °C y 8 °C. No la congele.
Anchura (métrico) 8 cm
Línea de productos Novex
Para utilizar con (equipo) Minicelda XCell SureLock
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.