Learn More
Invitrogen™ Geles de proteínas Novex™ pH 3-10 IEF, 1,0 mm
Código de producto. 10741264
Cambiar vista
Click to view available options
Pocillos:
10 pocillo
12 pocillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Pocillos Tamaño de la unidad
10741264 10 pocillo cada uno
12098359 12 pocillos paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10741264 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EC6655BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00€
    234.65€ / paquete de 5
    Ahorro 23.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Includes
Una caja de 5 geles
Los geles Novex™ pH 3-10 IEF se usan para la determinación de pI y son excelentes para aplicaciones nativas con proteínas solubles. El isoelectroenfoque (IEF) es una técnica de electroforesis que separa las proteínas en función de su punto isoeléctrico (pI).
Los geles Novex™ pH 3-10 IEF se usan para la determinación de pI y son excelentes para aplicaciones nativas con proteínas solubles. El isoelectroenfoque (IEF) es una técnica de electroforesis que separa las proteínas en función de su punto isoeléctrico (pI). El pI es el pH en el que una proteína no tiene carga neta y no se mueve en un campo eléctrico. Los geles IEF verticales crean de manera eficaz un gradiente de pH para que las proteínas se separen de acuerdo con su pl único.
Los geles IEF se pueden utilizar para detectar fácilmente pequeños cambios en una proteína debido a la desaminación, fosforilación o glicosilación, y puede resolver diferentes proteínas de tamaño similar que no se pueden resolver en geles estándares SDS-PAGE. No se requiere enfoque previo. El tiempo de ejecución total es de aproximadamente 2,5 horas.
Formulación
Los geles Novex™ IEF tienen poliacrilamida al 5 % y están compuestos por acrilamida de alta pureza, bisacrilamida, TEMED, APS, agua ultrapura y anfolitos al 2 %. No contienen reactivos de desnaturalización.
Tampones recomendados
IEF es una técnica sensible que se ve afectada por muchos factores. Nuestros tampones IEF optimizados y premezclados reducen la variabilidad y contribuyen a obtener resultados coherentes.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gel Thickness 1,0 mm
Tipo de gel IEF
Pocillos 10 pocillo
Cantidad 5 geles/caja
Requisitos de almacenamiento Almacenar entre 2 °C y 8 °C. No la congele.
Para utilizar con (equipo) Minicelda XCell SureLock