Learn More
Invitrogen™ Novex™ pH 3-10 IEF Buffer Kit,Includes LC5300, LC5310, LC5311
Descripción
Includes
Cada kit incluye un tampón de ánodo de IEF Novex, 50X (LC5300), un tampón de cátodo de IEF Novex de pH 3-10, 10X (LC5310), un tampón de muestra de IEF Novex de pH 3-10, 2X (LC5311)
- Concentración: 20X
Isoelectroenfoque, electroforesis en gel de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Especificaciones
| Tampón | Tampones de cátodos y ánodos |
| Concentración | 20 X |
| Tipo de gel | IEF |
| Intervalo de pH | entre 3 y 10 |
| Compatibilidad del gel | Geles de IEF Novex™ |
| Cantidad | 1 Kit |
| Línea de productos | Novex |
| Tipo de producto | Kit de tampones IEF |