Learn More
Invitrogen™ El kit de tampón SDS de tris-acetato NuPAGE™ (para geles de tris-acetato), contiene 1 unidad. LA0041, NP0004, NP0005, NP0007
Código de producto. 10718234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10718234 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 10718234 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor LA0050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Includes
Tampón de desplazamiento de SDS de Tris-acetato NuPAGE 20X (500 ml), agente de reducción de muestras NuPAGE 10X (250 μl), antioxidante NuPAGE (15 ml), tampón de muestra de LDS NuPAGE 4X (10 ml)
Proporcionan una excelente separación de proteínas de peso molecular grande cuando se usan con el tampón de desplazamiento de SDS de Tris-acetato NuPAGE.
  • Los geles de Tris-acetato Novex NuPAGE también se pueden procesar con el tampón de desplazamiento nativo de Tris-glicina para resolver las proteínas nativas con mayor eficacia que con el sistema de geles de Tris-glicina.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit del tampón
Contenido y almacenamiento El kit de tampón de SDS de Tris-acetato NuPAGE™ (para geles de Tris-acetato) contiene:
• Tampón de desplazamiento de SDS de Tris-acetato NuPAGE™ 20X (500 ml): Almacenar de 4 °C a 25 °C
• Agente reductor de muestras 10X NuPAGE™ (250 µl): Almacenar de 2 °C a 8 °C
• Antioxidante NuPAGE™ (15 ml): Almacenar a 4 °C
• Tampón de muestra de LDS 4X NuPAGE™ (10 ml): Almacenar a una temperatura de entre 4 °C y 25 °C
Tipo de gel Gel SDS PAGE
Gel Compatibility Gel de Tris-acetato NuPAGE™
Línea de productos NuPAGE
Cantidad 1 kit