Learn More
Invitrogen™ Tampón de transferencia NuPAGE™ (20X)
Descripción
El tampón de transferencia NuPAGE puede utilizarse con el sistema para efectuar transferencias semisecas Novex o con el módulo de inmunotransferencias XCell II™ para transferencias (de depósito) húmedas. El antioxidante NuPAGE puede utilizarse con el tampón de transferencia NuPAGE a fin de mejorar la transferencia de proteínas reducidas a las membranas.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas, inmunotransferencia Western
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. Se garantiza su estabilidad durante 6 meses a menos que se especifique lo contrario en la documentación del producto. |
| Tampón | Tampones de transferencia |
| Concentración | 20 X |
| Tipo de gel | Gel NuPAGE |
| Compatibilidad del gel | Geles NuPAGE™ |
| Cantidad | 1 l |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | NuPAGE |
| Tipo de producto | Tampón de transferencia |