Learn More
Invitrogen™ Agente reductor de muestras NuPAGE™ (10X)
Código de producto. 11569166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 μl
10 ml
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11569166 10 ml 10 ml
10424012 250 μl 250 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11569166 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor NP0009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    109.65€ / 10 ml
    Ahorro 9.35€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
NuPAGE Sample Reducing Agent (500mM dithiothreitol)
Reactivo listo para su uso para reducir las muestras de proteínas en la electroforesis en gel de proteínas
El agente reductor de muestras NuPAGE contiene 500 mM de ditiotreitol (DTT) en forma de líquido estabilizado listo para usar, con una concentración de 10X. Use el agente reductor de muestras NuPAGE al procesar proteínas en geles NuPAGE Novex Bis-Tris para mantener las muestras de proteínas en un estado de reducción durante la electroforesis.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel 2D, isoelectroenfoque, electroforesis en gel de proteínas, fraccionamiento de muestras de proteínas, preparación de muestras de proteínas y análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El agente reductor de muestras NuPAGE™ (500 mM de ditiotreitol) debe almacenarse a 4 °C. Se garantiza su estabilidad durante 6 meses, salvo que se especifique lo contrario en la documentación del producto.
Concentración 500 mm
Cantidad 10 ml
Condiciones de envío Hielo húmedo
Línea de productos NuPAGE
Tipo de producto Agente reductor de muestras