Learn More
Invitrogen™ Tampón de muestras NuPAGE™ LDS (4X)
Código de producto. 11549166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11549166 10 ml 10 ml
11559166 250 ml 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11549166 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor NP0007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.71€
    27.65€ / 10 ml
    Ahorro 1.06€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
NuPAGE LDS Sample Buffer (4X), 10mL
Se utiliza en la preparación de muestras de proteínas para la electroforesis en gel desnaturalizante con geles NuPAGE™ Novex™. El tampón de muestra de LDS (4X) Invitrogen™ Novex™ NuPAGE™ contiene dodecilsulfato de litio (pH 8,4) que permite la actividad máxima del agente reductor.
La preparación de muestras de proteínas óptimas para la electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE) requiere la desnaturalización y la reducción de los enlaces disulfuro de las proteínas.
  • Solución muy concentrada y viscosa que contiene una concentración más alta de glicerol
  • Contiene el doble de LDS en comparación con la cantidad de SDS del tampón de muestra de SDS de tris-glicina Novex™ o del tampón de muestra de SDS de tricina
  • El tampón de muestra de LDS NuPAGE™ debe estar a temperatura ambiente (25 °C) antes de su uso
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tampón de muestra (4X) que contiene sulfato de dodecilo de litio (LDS) a pH 8,5 con SERVA Blue G250 y rojo de fenol.
Almacenar en 4° C a 25° C.
Tampón Tampones de carga de muestras
Concentración 4 X
Tipo de gel Gel NuPAGE
Compatibilidad del gel Geles NuPAGE™
Cantidad 10 ml
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Línea de productos NuPAGE
Tipo de producto Tampón de muestras LDS