Learn More
Invitrogen™ Tampón de lisis celular II
Código de producto. 10069262
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10069262 100 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10069262 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor FNN0021
Edge
El tampón de lisis celular II es un tampón de lisis de alta calidad listo para su uso y adecuado para la preparación de extractos celulares para aplicaciones ELISA, Western blot e inmunoensayos de gránulos de anticuerpos (Luminex).
Cell Lysis Buffer II is a high-quality, ready-to-use lysis buffer suitable for the preparation of cell extracts for ELISA, western blotting, and antibody bead immunoassays (Luminex) applications. The buffer is used for total protein extraction and utilizes detergent-based lysis, eliminating the need for mechanical cell disruption. The formulation helps retain the protein structure and function needed for enzyme assays or immunoassays.
El tampón de lisis celular II es un tampón de lisis de alta calidad listo para su uso y adecuado para la preparación de extractos celulares para aplicaciones ELISA, Western blot e inmunoensayos de gránulos de anticuerpos (Luminex). El tampón se utiliza para la extracción total de proteínas y utiliza lisis basada en detergente, eliminando la necesidad de una interrupción mecánica celular. La formulación ayuda a retener la estructura y función de las proteínas necesarias para los ensayos enzimáticos o los inmunoensayos.
Formulación del tampón: 50 mM de Tris, pH 7,4, 250 mM de NaCl, 5 mM de EDTA, 50 mM de NaF, 1 mM de Na3VO4, 1 % de detergente, 0,02 % de NaN3
Este tampón de lisis celular no contiene inhibidores de proteasa y debe suplementarse con 1 mM de PMSF y cóctel inhibidor de proteasa (n.º de cat. A32955) justo antes de su uso.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at 2°C to 8°C
Tipo de producto Tampón de lisis celular
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Hielo seco