Learn More
Invitrogen™ Sandwich de nitrocelulosa/papel de filtro, 0,45 μm, 8,3 x 7,3 cm
Código de producto. 10493242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 sándwiches de papel de membrana/filtro
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10493242 20 sándwiches de papel de membrana/filtro 5 g
1 options
Código de producto. 10493242 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor LC2001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00€
    246.65€ / paquete de 20
    Ahorro 47.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Ideal para la transferencia de proteínas y ácidos nucleicos
El tamaño de poro de 0,45 μm es ideal para la transferencia de proteínas de bajo peso molecular (<20 kDa) y ácidos nucleicos (<300 bp).
  • Compuestas de nitrocelulosa 100 % pura para proporcionar una transferencia de alta calidad.
  • No contienen detergentes ni tejidos de soporte
  • Son compatibles con las condiciones de transferencia y los métodos de detección más utilizados, como tinción, inmunodetección, fluorescencia y marcado radioactivo
  • Proporcionan alta sensibilidad con bajo fondo
  • Se suministran en un formato sandwich de papel de filtro/membrana premontado y precortado para mayor comodidad
  • Las propiedades de una proteína (es decir, carga, hidrofobicidad, etc.) afectan su capacidad para unirse a superficies de membrana
Purificación y análisis de ADN y ARN, Northern Blotting, inmunotransferencia y electroforesis en gel de ácidos nucleicos, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 8,3 cm
Anchura (métrico) 7,3 cm
Descripción Membrana de inmunotransferencia precortada de nitrocelulosa, tamaño de poro de 0,45 μm.
Cantidad 20 sándwiches de papel de membrana/filtro
Formato Sándwich
Material Nitrocelulosa
Tamaño de poro 0,45 μm
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Dimensions (LxW) 7,3 cm x 8,3 cm
Grosor 0,8 mm
Línea de productos Novex