Learn More
Invitrogen™ Sandwiches de nitrocelulosa/papel de filtro, 0,45 μm, 8,6 x 13,5 cm
Código de producto. 11559056
Change view
Click to view available options
Cantidad:
16 sándwiches de papel de membrana/filtro
Tamaño de la unidad:
paquete de 16
11559056 16 sándwiches de papel de membrana/filtro paquete de 16
1 options
Código de producto. 11559056 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor LC2006
Se adapta a geles de 8,6 x 13,5 cm E-PAGE™
  • Diseñado para la transferencia Western de proteínas
  • Papel de inmunotransferencia absorbente, de grosor adicional y precortado (2,5 mm de grosor) para E-PAGE
  • Tamaño de poro: 0,45 μm
  • Tamaño: 8,6 x 13,5cm
Las propiedades de una proteína afectan su capacidad de unirse a las superficies de la membrana.
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 13,5 cm
Anchura (métrico) 8,6 cm
Descripción Sándwich de papel de filtro/nitrocelulosa, tamaño de poro de 0,45 μm
Cantidad 16 sándwiches de papel de membrana/filtro
Formato Sándwich
Material Nitrocelulosa
Tamaño de poro 0,45 μm
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Dimensions (LxW) 8,6 cm x 13,5 cm
Grosor 2,5 mm
Línea de productos Novex