Learn More
Invitrogen™ Ni-NTA Purification System
Descripción
Includes
6 columnas de resina de 2 ml y tampones de purificación nativa y desnaturalizante; 10 ml de agarosa Ni-NTA.
- Utiliza la exclusiva resina quelante Ni-NTA y se suministra con tampones nativos y desnaturalizantes para una purificación eficaz de las proteínas recombinantes en diferentes condiciones
Purificación de proteínas con etiqueta His, purificación de proteínas y péptidos, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Suspensión |
| Tipo de producto | Sistema de purificación Ni-NTA |
| Contenido y almacenamiento | Seis columnas de resina de 2 ml y tampones para purificación nativa y desnaturalizante. Diez mililitros de agarosa Ni-NTA. Almacenar a +4 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| Etiqueta de proteína | Etiqueta His |
| Cantidad | 6 purificaciones |