Learn More
Invitrogen™ Tampón de muestra NativePAGE™ (4X)
Código de producto. 10655853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10655853 10 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10655853 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor BN2003
Es una solución utilizada para solubilizar muestras de proteínas nativas antes de utilizar el sistema de gel NativePAGE
El tampón se utiliza junto con detergentes de 10 % de DDM o 5 % de digitonina para solubilizar las proteínas de la membrana o hidrófobas. Este tampón también se incluye en el kit de preparación de muestras NativePAGE. Las muestras preparadas con un 10 % de DDM, un 5 % de digitonina o el kit de preparación de muestras NativePAGE son compatibles con los geles Bis-Tris NativePAGE Novex para la electroforesis nativa y muestran una mayor resolución y menos estrías.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 2 °C y 8 °C
Tampón Tampones de carga de muestras
Concentración 4 X
Tipo de gel Gel Native
Compatibilidad del gel Geles NativePAGE™
Cantidad 10 mL
Condiciones de envío Hielo húmedo
Línea de productos NativePAGE
Tipo de producto Tampón de muestra PAGE