Learn More
Invitrogen™ Aditivo de muestra NativePAGE™ 5 % G-250
Código de producto. 10433092
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10433092 0,5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10433092 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor BN2004
Edge
Añadir a las muestras preparadas con el tampón de muestra NativePAGE y los detergentes (DMM al 10 % o digitonina al 5 %) justo antes de aplicar las muestras a los geles NativePAGE
Este aditivo también se incluye en el kit de preparación de muestras NativePAGE. Las muestras preparadas con un 10 % de DDM y 5 % de digitonina o el kit de preparación de muestras NativePAGE son compatibles con los geles Bis-Tris NativePAGE Novex para electroforesis natural y muestran una mayor resolución y menos estrías.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Tampón Tampones de carga de muestras
Tipo de gel Gel Native
Compatibilidad del gel Geles NativePAGE™
Cantidad 0,5 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos NativePAGE
Tipo de producto Aditivo de muestras PAGE G-250