Learn More
Invitrogen™ Human MMP2 ELISA Kit
Código de producto. 10410455
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10410455 2 x 96 pruebas cada uno
10328634 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10410455 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor KHC3082
Includes
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers
ELISA
The Human Matrix MetalloProteinase 2 (Hu MMP2) ELISA quantitates Hu MMP2 in human serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu MMP2. Principle of the method The Human MMP2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Las MMP (metaloproteinasa de matriz) son enzimas proteolíticas capaces de degradar los componentes del tejido conectivo. Las MMP tienen un modo común de activación, una secuencia de aminoácidos conservados en la región del sitio activo de unión de metales putativos, y están inhibidas por inhibidores de tejido específicos de las metaloproteinasas (TIMP). La MMPa y los TIMP desempeñan un papel importante en la regulación de la angiogénesis. La MMP2 se sintetiza como una proenzima de 631 aminoácidos que se activa por la escisión de los primeros 80 aminoácidos, y contiene la estructura básica de los dominios de propéptido, catalítico y hemopexina. Las metaloproteinasas de matriz (MMP) son una familia de al menos dieciocho zincendopeptidasas secretadas y unidas a la membrana. Colectivamente, estas enzimas pueden degradar todos los componentes de la matriz extracelular, incluyendo colágenos fibrilares y no fibrilares, fibronectina, laminina y glicoproteínas de la membrana basal. En general, un péptido de señal, un propéptido y un dominio catalítico que contienen el sitio altamente conservado de unión al zinc caracterizan la estructura de las MMP. Funcionalmente, MMP2 está implicada en la remodelación de los tejidos. Las mutaciones en el gen de MMP-2 se han asociado con el síndrome de Winchester y el síndrome de Nodulosis-Artropatía-Osteólisis (NAO). Se han encontrado dos variantes de transcripción que codifican diferentes isoformas de MMP-2.
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P08253
Intervalo del ensayo 0,78-50 ng/ml
Sensibilidad del ensayo <1 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) Detección colorimétrica
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 4313
Símbolo de gen CLG4,CLG4A,MMP-2,MMP-II,MONA,TBE-1
Tiempo de incubación 4 h
CV interensayo 5,6%
CV intraensayo 3,3%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Gen marcador MMP-2
Cantidad 2 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.