Learn More
Invitrogen™ Midi-Gel Adapters
Código de producto. 10083602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Pack de 10
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10083602 Pack de 10 paquete de 10
1 options
Código de producto. 10083602 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor WA0999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.26€
    41.65€ / paquete de 10
    Ahorro 4.61€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Una caja de 10 geles
Diseñado para su uso con el casete de geles medios Novex para realizar electroforesis
  • Admite el uso de celda BioRad Criterion
  • También se suministra con los geles medios Novex con kit de adaptadores
  • Incluye un paquete de 10 geles.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 10/pack
Tamaño de gel Midi
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis de proteínas
Compatibilidad del gel Casete de gel medio Novex™ (geles NuPAGE™ o Tris-glicina)
Cantidad Pack de 10
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Novex
Tipo de producto Adaptador de gel medio
Para utilizar con (equipo) Depósito de gel medio