Learn More
Invitrogen™ Estándar sin teñir Mark12™
Código de producto. 10154962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10154962 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 10154962 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor LC5677
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.00€
    206.65€ / 1 ml
    Ahorro 30.35€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Includes
1,0 ml (200 aplicaciones de 5μl cada una) suministrado en un vial de plástico. El tampón de carga se compone de Tris-HCl, glicerol, SDS, rojo fenol, y azul de Coomassie G-250
Permite la estimación más precisa posible del peso molecular de la proteína de muestra en un amplio intervalo de pesos moleculares
El estándar sin teñir Mark12 se suministra listo para su uso con geles NuPAGE™, de tris-glicina o de tricina. Para visualizar este patrón, es necesario emplear métodos de tinción de proteínas Coomassie™, de plata o de otro tipo.
  • 12 polipéptidos resueltos en bandas nítidas y ajustadas en un intervalo de 2,5 a 200 kDa
  • Estimación óptima del peso molecular
  • Formato listo para su uso; sin necesidad de mezcla ni reducción
  • Compatibilidad del gel: Geles de Bis-Tris Bolt Plus, geles de tricina Novex, geles de Tris-glicina Novex, geles de Bis-Tris NuPAGE, geles de Tris-acetato NuPAGE, geles SDS-PAGE
este estándar se reduce previamente y no contiene reactivos de reducción en el tampón de carga.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, tinción y obtención de imágenes para geles de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 1,0 ml (200 aplicaciones de 5 μL cada una) suministrado en un vial de plástico. El tampón de carga se compone de Tris-HCl, glicerol, SDS, rojo de fenol y azul de Coomassie™ G-250.
Almacenar a 4 °C.
Number of Markers 12
Listo para cargar Sí
Intervalo de tamaños De 2,5 a 200 kDa
Compatibilidad del gel Geles Bolt™ Bis-Tris Plus, geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE™, tricina Novex™, geles SDS-PAGE
Peso molecular 200, 116,3, 97,4, 66,3, 55,4, 36,5, 31, 21,5, 14,4, 6, 3,5, 2,5 kDa
Cantidad 1 mL
Condiciones de envío Hielo húmedo
Línea de productos Mark12
Tipo de producto Marcadores moleculares de proteínas
Stain Type Sin teñir
System Type Western Blotting, SDS-PAGE