Learn More
Invitrogen™ Wash Solution Concentrate (20X), 15 ml
Código de producto. 12063609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
Tamaño de la unidad:
15 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12063609 15 mL 15 ml
1 options
Código de producto. 12063609 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor WB04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Includes
El concentrado de solución de lavado contiene: 15 ml de solución de lavado 20X
Diseñado para cumplir con el volumen de solución adicional para los protocolos en sistemas automatizados
Para utilizar con paneles multiplexados Luminex. El concentrado 20X contiene un 0,1 % de azida sódica.
Consulte el manualpara obtener más información sobre el uso del concentrado de solución de lavado
Análisis celular, inmunoensayos, inmunoensayo listo para su uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Concentrado de solución de lavado
Cantidad 15 mL
Formulario Líquido
Para utilizar con (equipo) Instrumentos Luminex, sistema FlexMAP 3D, sistema MAGPIX, sistema Luminex 200
Línea de productos MAGPIX
Contenido y almacenamiento El concentrado de solución de lavado contiene:15 ml de solución de lavado 20X
  • Almacenar a una temperatura de entre 15 °C y 30 °C
  • Condiciones de envío Hielo húmedo