Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para leptina de rata
Código de producto. 10180163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
10180163 96 pruebas cada uno
1 options
Código de producto. 10180163 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor KRC2281
Includes
Placa con revestimiento, patrón, anticuerpo detector, estreptavidina-HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para leptina de rata cuantifica la Rt leptina en suero de rata, plasma, solución tamponada o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente la Rt leptina natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sandwich de fase sólida para leptina de rata está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La leptina es una hormona de proteína larga de 167 aminoácidos con importantes efectos en la regulación del peso corporal, el metabolismo y la función reproductiva. La leptina tiene un peso aproximado de 16 kDa y se encuentra codificada en el gen de la obesidad (ob). La leptina se expresa predominantemente mediante adipocitos, lo que se ajusta a la idea de que el peso corporal se percibe como la masa total de grasa del cuerpo. Las células secretan pequeñas cantidades de leptina en el epitelio del estómago y en la placenta. Los receptores de leptina se expresan en gran medida en áreas del hipotálamo importantes para regular el peso corporal, así como en linfocitos T y células endoteliales vasculares. Los efectos de la leptina sobre el peso corporal se tratan a través de los efectos sobre los centros hipotalámicos que controlan el comportamiento en la alimentación y el hambre, la temperatura corporal y el gasto energético.' La leptina participa en la regulación de la ingesta de alimentos, el gasto energético y la adiposidad por medio de receptores de leptina hipotalámicos. La leptina favorece la hematopoyesis, la angiogénesis, la cicatrización de heridas, la inflamación y las respuestas inmunitarias, e influye en el desarrollo durante la pubertad y el crecimiento fetal. Varios estudios han investigado el papel de la leptina en la obesidad, la anorexia nerviosa, la resistencia a la insulina y la hipertensión. La leptina también tiene acciones termogénicas y regula las enzimas de la oxidación de ácidos grasos. La obesidad hereditaria grave en roedores y humanos puede ser provocada por defectos en la producción de leptina.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P50596
Intervalo del ensayo 62,5-4000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <20 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especies diana Rata
Para utilizar con (aplicación) Detección colorimétrica
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 25608
Símbolo de gen ob,obeso
Tiempo de incubación 3 h
CV interensayo 7,1%
CV intraensayo 5,5%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Gen marcador Leptina
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra 20 μl de plasma; 20 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Rata
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h