Learn More
Invitrogen™ Large Gel Drying Kit
Product Code. 10573103
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Unit Size:
5 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
10573103 1 Kit 5 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10573103 Supplier Invitrogen™ Supplier No. NI2207
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Includes
Marco de secado de geles grandes DryEase™ (un marco, ocho pinzas), celofán grande precortado DryEase™ (100 hojas) y solución de secado Gel-Dry™ (500 ml).
Aloje geles de formato más grande o cuatro minigeles
El kit de secado de geles grandes seca los geles utilizando los mismos componentes que el sistema de secado de geles DryEase™ Mini-Gel. Los geles se secan de forma consistente sin agrietarse y pueden alojar hasta cuatro minigeles o un gel de gran formato. Base no necesaria para el montaje.
Secado de geles, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento El kit de secado de geles grandes contiene un marco de secado de geles grandes DryEase™ (un marco, ocho pinzas), un celofán grande precortado DryEase™ (100 hojas) y una solución de secado Gel-Dry™ (500 ml). Almacenar la solución a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad durante un año si se almacena correctamente.
Cantidad 1 Kit
Línea de productos Novex
Tipo de producto Large Gel Drying Kit