Learn More
Invitrogen™ Large Gel Drying Frame
Description
Includes
Un marco
Secado de geles, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | 1 año, almacenar a temperatura ambiente |
| Cantidad | 1 unidad |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | Novex |
| Tipo de producto | Large Gel Drying Frame |