Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IP-10 humana (CXCL10)
Código de producto. 10640734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
96 tests
10640734 96 pruebas 96 tests
1 options
Código de producto. 10640734 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor KAC2361
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Placa prerecubierta, patrón, controles, anticuerpo detector, estreptavidina-HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Kit de ELISA tipo sándwich
El ELISA sobre la proteína inflamatoria humana10 (Hu IP-10/CXCL10) cuantifica la Hu IP-10/CXCL10 en suero humano, plasma, saliva, solución tamponada o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente la Hu IP-10 natural y la recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para IP10/CSCL10 humano se ha diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
CXCL10 (ligando de quimiocina de motivo C-X-C10) es una proteína de 10 kDa que pertenece a la clase CXC y que actúa uniéndose a CXCR3. La unión de CXCL10 con CXCR3 produce efectos pleiotrópicos, como la estimulación de monocitos, Natural Killer (NK) y migración de células T, así como la modulación de la expresión de moléculas de adhesión. La CXCL10 es una citoquina quimioatrayente proinflamatoria que atrae linfocitos T activados. La CXCL10 se expresa constitutivamente a niveles bajos en los órganos linfáticos, y la expresión es altamente inducida por el FIN-gamma y en cierta medida por la IR12. Es un biomarcador importante para el diagnóstico de muchas condiciones clínicas y desempeña un papel importante en la defensa del huésped y la inflamación. La CXCL10 presenta un papel angiostático y antitumoral que también participa en las enfermedades inflamatorias de tipo Th1, la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves′ y la diabetes mellitus tipo 1.'
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P02778
Intervalo del ensayo 7,8-500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <2 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Plasma, Saliva, Sobrenadante, Suero
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) Detección colorimétrica
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 3627
Símbolo de gen CXCL10
Tiempo de incubación 4 h
CV interensayo 8,4%
CV intraensayo 4,3%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Gen marcador IP-10
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Plasma, 50 μl; saliva, 50 μl; suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h