Learn More
Invitrogen™ Solución de parada para ELISA
Código de producto. 12043609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
1 l
Tamaño de la unidad:
25 ml
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12043609 25 ml 25 ml
11652159 1 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12043609 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor SS03
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Una solución lista para usar, destinada como solución de parada en aplicaciones ELISA que utilizan peroxidasa de rábano picante y solución de sustrato TMB.
ELISA Stop Solution is a ready-to-use solution intended for use as a stop solution in ELISA applications that use horseradish peroxidase and TMB substrate solution. As TMB substrate solution reacts with horseradish peroxidase, it produces a pronounced blue color. At the end of TMB incubation, a volume of ELISA Stop Solution equal to the volume of TMB substrate solution is added to the wells to terminate the horseradish peroxidase reaction. Addition of Stop Solution results in the rapid formation of a yellow end product. The optical density of this yellow end product is measured at 450 nm. The yellow end product is stable for sixty minutes after addition of Stop Solution and so optical density should be measured within that time.
  • Una solución lista para usar, destinada como solución de parada en aplicaciones ELISA que utilizan peroxidasa de rábano picante y solución de sustrato TMB.
  • Dado que la solución de sustrato TMB reacciona con la peroxidasa de rábano picante, produce un color azul pronunciado.
  • Al final de la incubación de TMB, se añade a los pocillos un volumen de solución de parada ELISA igual al volumen de solución de sustrato TMB para terminar la reacción de peroxidasa de rábano picante.
  • La adición de la solución de parada da lugar a la rápida formación de un producto final amarillo.
  • La densidad óptica de este producto final amarillo se mide a 450 nm.
  • El producto final amarillo es estable durante sesenta minutos después de la adición de la solución de parada, por lo que la densidad óptica debe medirse dentro de dicho periodo.
  • Almacenar a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Solución de parada para ELISA
Cantidad 25 ml
Formulario Líquido
Tipo de sustrato HRP, TMB
Contenido y almacenamiento Room Temperature
Condiciones de envío Hielo húmedo