Learn More
Invitrogen™ Bandeja de incubación, 10 x 14 cm
Description
Includes
Ocho bandejas de plástico y ocho tapas
- Adecuado para su uso con inmunodetección o tinción de inmunotransferencia
- L x An x Al: 10 x 14 x 3 cm
Electroforesis en gel de proteínas, tinción y obtención de imágenes para geles de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Bandeja de incubación |
| Contenido y almacenamiento | Cada pack de bandejas de incubación contiene 8 bandejas de plástico y 8 tapas. Almacenar a temperatura ambiente. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | Novex |
| Cantidad | 8 cada uno |