Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA IL-8 humana
Código de producto. 10786703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
192 tests
96 tests
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10786703 96 pruebas 96 tests
10232593 2 x 96 pruebas 192 tests
10650924 5 x 96 pruebas paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10786703 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor KHC0081
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Includes
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
Diseñado para detectar y cuantificar el nivel de IL-8 humana en suero, plasma y sobrenadante utilizando placas de 96 pocillos y un lector de microplacas
El ELISA para la interleucina 8 humana (Hu IL-8) cuantifica la IL-8 humana en suero humano, plasma, solución tamponada o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la IL-8 humana natural como recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA de tipo sándwich de fase sólida para la IL-8 humana (enzimoinmunoanálisis de adsorción) está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Interleukin 8 (IL-8, CXCL8) is a 72 amino acid pro-inflammatory factor which belongs to the CXC subfamily of chemokines, and are bound by the cell surface receptors IL-8RA and IL-8RB. IL-8 functions as a chemoattractant and potent angiogenic factor. The expression and secretion of IL-8 can be induced by diverse inflammatory stimuli in many cells, including macrophages and endothelial cells. In endothelial cells, IL-8 is present in storage vesicles called Weibel-Palade bodies. IL-8, first isolated from osteosarcoma cells, contains the ELR-motif (N-terminal Glu-Leu-Arg amino acid sequence) and signals through the CXCR1 and CXCR2 receptors. Previous nomenclature for IL-8 includes neutrophil activating protein 1 (NAP-1), granulocyte chemotactic protein 1 (GCP-1), monocyte-derived neutrophil-activating peptide (MONAP) and protein 3-10C. IL-8 and ten other members of the CXC chemokine gene family form a chemokine gene cluster in a region mapped to chromosome 4q. Cancer studies have demonstrated a role for IL-8 in the angiogenesis and growth of tumours, and IL-8 is believed to play a role in the pathogenesis of bronchiolitis, a common respiratory tract disease caused by viral infection.
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P10145
Intervalo del ensayo 15,6-1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <5 pg/mL
Contenido y almacenamiento Placas prerecubiertas, patrón o calibrador, anticuerpo detector, conjugado de HRP, diluyentes, tampón de lavado, sustratos y solución de parada. Almacene el kit a 2-8 °C. Consulte el manual del producto para conocer el contenido detallado y las condiciones de almacenamiento para obtener la máxima estabilidad.
Conjugado Biotina
Formato del kit de inmunoensayo Sandwich ELISA Kit
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Chemokines & Receptors
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) Colorimétrico
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
Alias de gen (Ala-IL-8)77; (Ser-IL-8)72; Alveolar macrophage chemotactic factor I; alveolar macrophage-derived chemotactic factor-I; AMCF-I; ANX7; beta endothelial cell-derived neutrophil activating peptide; beta-thromboglobulin-like protein; chemokine (C-X-C motif) ligand 8; C-X-C motif chemokine 8; C-X-C motif chemokine ligand 8; CXCL8; cytokine 8; emoctakin; GCP/IL-8 protein I; GCP/IL-8 protein II; GCP/IL-8 protein III; GCP/IL-8 protein IV; GCP/IL-8 protein V; GCP/IL-8 protein VI; GCP1; GCP-1; Granulocyte chemotactic protein 1; IL8; IL-8; IL-8(1-77); IL-8(5-77); IL-8(6-77); IL-8(7-77); IL-8(8-77); IL-8(9-77); IL8/NAP1 form I; IL8/NAP1 form II; IL8/NAP1 form III; IL8/NAP1 form IV; IL8/NAP1 form V; IL8/NAP1 form VI; ILN; Interleukin; interleukin 8; Interleukin8; interleukin-8; interleuklin-8 precursor; LECT; LUCT; lung giant cell carcinoma-derived chemotactic protein; lymphocyte derived neutrophil activating peptide; Lymphocyte-derived neutrophil-activating factor; LYNAP; MDNCF; MDNCF-a; MDNCF-b; MDNCF-c; MONAP; Monocyte-derived neutrophil chemotactic factor; monocyte-derived neutrophil-activating peptide; NAF; NAP1; NAP-1; neutrophil activating peptide 1; neutrophil and T-lymphocyte chemotactic and activating factor; Neutrophil attractant/activation protein 1; neutrophil attractant/activation protein-1; Neutrophil-activating factor; neutrophil-activating peptide 1; Neutrophil-activating protein 1; Permeability factor 1; PF1; Protein 3-10C; RP11-537A6.8; RPF1; small inducible cytokine subfamily B, member 8; SNX; SYNEXIN; T-cell chemotactic factor; tumor necrosis factor-induced gene 1(Ala-IL-8)77; (Ser-IL-8)72; Alveolar macrophage chemotactic factor I; alveolar macrophage-derived chemotactic factor-I; AMCF-I; ANX7; beta endothelial cell-derived neutrophil activating peptide; beta-thromboglobulin-like protein; chemokine (C-X-C motif) ligand 8; C-X-C motif chemokine 8; C-X-C motif chemokine ligand 8; CXCL8; cytokine 8; emoctakin; GCP/IL-8 protein I; GCP/IL-8 protein II; GCP/IL-8 protein III; GCP/IL-8 protein IV; GCP/IL-8 protein V; GCP/IL-8 protein VI; GCP1; GCP-1; Granulocyte chemotactic protein 1; IL8; IL-8; IL-8(1-77); IL-8(5-77); IL-8(6-77); IL-8(7-77); IL-8(8-77); IL-8(9-77); IL8/NAP1 form I; IL8/NAP1 form II; IL8/NAP1 form III; IL8/NAP1 form IV; IL8/NAP1 form V; IL8/NAP1 form VI; ILN; Interleukin; interleukin 8; Interleukin8; interleukin-8; interleuklin-8 precursor; LECT; LUCT; lung giant cell carcinoma-derived chemotactic protein; lymphocyte derived neutrophil activating peptide; Lymphocyte-derived neutrophil-activating factor; LYNAP; MDNCF; MDNCF-a; MDNCF-b; MDNCF-c; MONAP; Monocyte-derived neutrophil chemotactic factor; monocyte-derived neutrophil-activating peptide; NAF; NAP1; NAP-1; neutrophil activating peptide 1; neutrophil and T-lymphocyte chemotactic and activating factor; Neutrophil attractant/activation protein 1; neutrophil attractant/activation protein-1; Neutrophil-activating factor; neutrophil-activating peptide 1; Neutrophil-activating protein 1; Permeability factor 1; PF1; Protein 3-10C; RP11-537A6.8; RPF1; small inducible cytokine subfamily B, member 8; SNX; SYNEXIN; T-cell chemotactic factor; tumor necrosis factor-induced gene 1; GCP-1; GCP1; IL8; LECT; LUCT; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAF; NAP-1; NAP1
ID de gen (Entrez) 3576
Símbolo de gen GCP-1,GCP1,IL8,LECT,LUCT,LYNAP,MDNCF,MONAP,NAF,NAP-1,NAP1
CV interensayo 6,1%
CV intraensayo 3,9%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Precisión <5 pg/ml
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Condiciones de envío Wet Ice
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 2 h 30 min
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Human IL-8 ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.