Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA IL-8 humana
Código de producto. 10650924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
192 tests
96 tests
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10650924 5 x 96 pruebas paquete de 5
10786703 96 pruebas 96 tests
10232593 2 x 96 pruebas 192 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10650924 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor KHC0081C
Includes
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
Diseñado para detectar y cuantificar el nivel de IL-8 humana en suero, plasma y sobrenadante utilizando placas de 96 pocillos y un lector de microplacas
El ELISA para la interleucina 8 humana (Hu IL-8) cuantifica la IL-8 humana en suero humano, plasma, solución tamponada o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la IL-8 humana natural como recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA de tipo sándwich de fase sólida para la IL-8 humana (enzimoinmunoanálisis de adsorción) está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La IL-8 (interleucina-8) es una quimiocina CXC proinflamatoria de 72 aminoácidos designada CXCL8, secretada por células endoteliales y monocitos, que actúa como un importante quimioatrayente para los neutrófilos y también los linfocitos T y los basófilos. La IL-8, aislada primero de células de osteosarcoma, contiene el motivo ELR (secuencia N-terminal de aminoácidos Glu-Leu-Arg) y señales a través de los receptores CXCR1 y CXCR2. Los estudios de cáncer han demostrado el papel de la IL-8 en la angiogénesis y el crecimiento de los tumores. La nomenclatura anterior para IL-8 incluye la proteína activadora de neutrófilos 1 (NAP-1), la proteína quimiotáctica de granulocitos 1 (GCP-1), el péptido activador de neutrófilos derivado de monocitos (MONAP) y la proteína 3-10C.
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P10145
Intervalo del ensayo 15,6-1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <5 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) Colorimétrico
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 3576
Símbolo de gen GCP-1,GCP1,IL8,LECT,LUCT,LYNAP,MDNCF,MONAP,NAF,NAP-1,NAP1
CV interensayo 6,1%
CV intraensayo 3,9%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Precisión <5 pg/ml
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 2 h 30 min
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.