Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-4 humana
Código de producto. 10521475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
96 tests
10521475 96 pruebas 96 tests
1 options
Código de producto. 10521475 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor KHC0041
Includes
Placa con revestimiento, patrón, anticuerpo detector, estreptavidina-HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA de interleucina 4 humana (Hu IL-4) cuantifica Hu IL-4 en suero humano, plasma, solución tamponada o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente la Hu IL-4 natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para IL-4 humana está diseñado para medir la cantidad del objetivo que se une entre un par de anticuerpos pareados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La interleucina-4 (IL-4) es una citoquina pleiotrópica, inmunomoduladora producida por los linfocitos T activados, y sirve como ligando para el receptor de la interleucina 4. La IL-4 ha demostrado tener una amplia gama de acciones. El receptor de interleucina 4 también se une a la IL13, lo que puede contribuir a muchas funciones superpuestas de esta citoquina y la IL13. STAT6, un transductor de señal y activador de transcripción, ha demostrado desempeñar un papel importante en la mediación de la señal reguladora inmune de IL-4. El gen IL-4, IL-3, IL-5, IL-13 y CSF2 forman un grupo de genes de citoquinas en el cromosoma 5q. En concreto, la IL-4 se encuentra cerca de la IL13 en el cromosoma. Además, se ha visto que los genes IL-4, IL13 e IL5 están coordinados por varios elementos reguladores de largo alcance sobre un rango de 120 kilobasa en el cromosoma. IL-4 delta 2 es una variante de empalme conocida de IL-4.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P05112
Intervalo del ensayo 7,8-500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <2 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) Colorimétrico
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 3565
Símbolo de gen BCGF-1,BCGF1,BSF-1,BSF1,IL-4
CV interensayo 4,5%
CV intraensayo 3 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Precisión <2 pg/ml
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Plasma, 100 μl; suero, 100 μl; sobrenadante, 100 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 3 h
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • IL-4 Human ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone