Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL1RA humana
Código de producto. 10610354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
96 tests
10610354 96 pruebas 96 tests
1 options
Código de producto. 10610354 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor KAC1181
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Placa prerecubierta, patrón, controles, anticuerpo detector, estreptavidina-HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Kit de ELISA tipo sándwich
El kit de ELISA para IL-1RA humana cuantifica el antagonista del receptor de interleucina 1 humana (IL-1RA) en suero, plasma, solución tamponada, orina o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá tanto la IL-1RA natural como la recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sandwich de fase sólida para IL-1RA humana está diseñado para medir la cantidad del objetivo que se une entre un par de anticuerpos pareados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El antagonista del receptor de interleucina 1 (ILRA) es una proteína relacionada con la familia de la IL-1 basada en sus similitudes en la secuencia de aminoácidos con la IL-1 beta y la IL-1 alfa, similitudes en la estructura génica y localización génica colectiva. El gen humano contiene cuatro exones y mapas al cromosoma 2q13-14. IL-1 RA se une al receptor de IL-1 y bloquea la acción de IL-1 mediante la inhibición competitiva. A diferencia de IL-1, la unión de IL-1RA no inicia eventos de señalización. La secreción de IL-1 RA está mediada por una secuencia de señal clásica, mientras que ni IL-1 alfa ni IL-1 beta poseen tal secuencia. La falta de homología entre IL-1 RA e IL-1 alfa o IL-1 beta cerca del extremo N puede proporcionar una explicación para las diferencias biosintéticas y funcionales entre IL-1RA y las dos proteínas IL-1. La producción de IL-1RA es estimulada por muchas sustancias, incluyendo IgG adherente, citoquinas, y componentes bacterianos o virales. La IL-1RA es una importante proteína antiinflamatoria natural que cuando falta o solo está disponible en cantidades inadecuadas desempeña un papel clave en varias condiciones patológicas como artritis reumatoide, colitis, osteomielitis, periostitis y pustulosis.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P18510
Intervalo del ensayo 31,2-2000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 4 pg
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Orina, Plasma, Sobrenadante, Suero
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) Colorimétrico
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 3557
Símbolo de gen DIRA,ICIL-1RA,IL-1RN,IL-1ra,IL-1ra3,IL1F3,IL1RA,IRAP,MVCD4
CV interensayo 6,1%
CV intraensayo 4,5%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Tampón de incubación, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, isotipo
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Precisión 4 pg/ml
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra 100 μl de plasma; 100 μl de suero; 100 μl de sobrenadante; 10 μl de orina
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 3 h 30 min